Merck
455261
Sigma-Aldrich
4-氟-3-(三氟甲基)苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS号:
分子量:
208.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品455261,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
99%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)