Merck
454877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-苹果酸二异丙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
218.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −13°, neat
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
應用
二异丙酯(S)-(−)-苹果酸可作为起始材料用于(−)-南荛酚的全合成,这是一种在亚洲药用植物中发现的α-羟基化内酯木脂素。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective Synthesis of (−)-Wikstromol Using a New Approach via Malic Acid
Sefkow M
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2343-2349 (2001)