Merck
451835
Sigma-Aldrich
双酚 A-d 16
98 atom % D
别名:
2,2-· 双(4-· 羟基苯基)· 丙烷-D 16, 4,4-异亚丙基二酚-D 16, 氘代双酚 A, 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷-d16
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS号:
分子量:
244.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品451835是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
沸点
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
质量偏移
M+16
储存温度
room temp
SMILES字符串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
InChI key
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可用作分析标准品。
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
分析说明
本品可用作分析标准品。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.