Merck
448664
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基-3-氨丙基三甲氧基硅烷
96%
别名:
N,N-二乙基-3-(三甲氧基硅基)丙胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$109.00
$109.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$109.00
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS号:
分子量:
235.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$109.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
沸点
120 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
InChI key
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
[3-(二乙基氨基)丙基]三甲氧基硅烷与介孔二氧化钛-二氧化硅混合氧化物共价键合,起到环氧化催化剂的作用。可以使用固定在介孔二氧化硅(SBA-15)上的{3-} [3-(二乙基氨基)丙基]三甲氧基硅烷) 作为捕集 CO2 的吸附剂。{56}
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)