447277
别名:
烯丙基甲基二氯硅烷
447277-25ML
$740.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
234982
丙烯基氯化二甲基硅烷
104914
二氯甲基乙烯基硅烷
395439
氯(二甲基)乙烯基硅烷
144207
氯二甲基硅烷
226181
氯(氯甲基)二甲基硅烷
440248
二氯甲基硅烷
440272
二氯二甲基硅烷
205273
四异丙醇钛
225754
烯丙基溴化镁 溶液
235733
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷
100
95%
n20/D 1.440 (lit.)
119.5 °C (lit.)
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Chemical Building Blocks
Chemical Synthesis
Organic Building Blocks
Silanes
Danger
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 1
68.0 °F - closed cup
20 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?