447242
别名:
1,2-双三甲氧基硅基乙烷, 1,2-双(三甲氧基硅基)乙烷
1 of 10
Sigma-Aldrich
447250
1,2-二(三乙氧基甲硅烷基)乙烷
15200
双[3-(三乙氧基甲硅烷基)丙基]四硫化物
440167
(3--缩水甘油丙氧基)三甲氧基硅烷
440140
(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷
175617
(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷
598038
1,4-双(三乙氧基甲硅烷基)苯
440825
1,3,5-三[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮
440159
3-(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯
281778
(3-氨基丙基)三甲氧基硅烷
440183
(3-氯丙基)三甲氧基硅烷
96%
liquid
n20/D 1.409 (lit.)
103-104 °C/5 mmHg (lit.)
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
1S/C8H22O6Si2/c1-9-15(10-2,11-3)7-8-16(12-4,13-5)14-6/h7-8H2,1-6H3
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 1 Inhalation
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
228.2 °F - closed cup
109 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
104744
三甲氧基苯基硅烷
52360
十六烷基三甲氧基硅烷
376213
三甲氧基(十八烷基)硅烷