446947
别名:
1-(2-丙炔基)-1H-苯并三唑
1 of 10
Sigma-Aldrich
E51406
1-乙炔基-1-环己醇
449628
氟化铝
445568
甲醇钙
746118
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
291226
马来酸二烯丙酯
291846
乙醇镁
M8266
氯化镁
129763
2-甲基-3-丁炔-2-醇
216143
四丁基氟化铵 溶液
450782
无水氯化铬(Ⅱ)
96%
reaction type: C-C Bond Formation
52-56 °C (lit.)
C#CCn1nnc2ccccc12
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?