Merck
439940
Sigma-Aldrich
3-乙酰基异氰酸苯酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COC6H4NCO
CAS号:
分子量:
161.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.563 (lit.)
沸点
155 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-5H,1H3
InChI key
JASTZOAHAWBRLM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)