变更视图
1 G
$110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrClF
CAS号:
分子量:
223.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
密度
1.653 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-1-2-7(10)6(9)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
GGTQWWTYUKXFPP-UHFFFAOYSA-N