Merck
438235
Sigma-Aldrich
硝酸羟胺 溶液
24 wt. % in H2O, 99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NOH · HNO3
CAS号:
分子量:
96.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99.999%
表单
liquid
浓度
24 wt. % in H2O
密度
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
InChI key
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Bone marrow
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)