Merck
435732
Sigma-Aldrich
5-(叔丁基二甲基硅氧基)-1-戊醇
90%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$416.00
$416.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$416.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
CAS号:
分子量:
218.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$416.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
90%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
沸点
140 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
InChI key
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.[1]
其他说明
残留物为 1,5-双(叔丁基二甲基硅氧基)戊烷
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)