Merck
434450
Sigma-Aldrich
聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-苯乙烯)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
别名:
乙烯吡咯烷酮-苯乙烯共聚物, 苯乙烯-N-乙烯吡咯烷酮共聚物, 苯乙烯-乙烯吡咯烷酮共聚物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$102.00
$102.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$102.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$102.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
组成
styrene, 64 wt. % (dry basis)
浓度
38 % emulsion in H2O
粒径
<0.5 μm
pH值(酸碱度)
2-5
粘度
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
InChI key
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
特点和优势
中等粘度的稳定乳液,具有高度的耐酸耐盐性。形成具有高度防水性、坚固、光稳定的薄膜。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)