Merck
425699
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸钬
98%
别名:
三氟甲烷磺酸钬(III), 三氟甲磺酸 钬(III) 盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$59.90
$59.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$59.90
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Ho
分子量:
612.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$59.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
98%
反應適用性
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一种耐水路易斯酸,用于硅烯醇醚类与醛类的羟醛反应。[1]
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination
  • Diels-Alder reactions
  • Stereoselective cycloaddition reactions
  • Benzyl etherification
  • Acceleration of hydrogen-transfer reactions
  • Glycosylation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)