Merck
425672
Sigma-Aldrich
三氟甲基磺酸铒(III)
98%
别名:
三氟甲磺酸铒 铒(III) 盐, 三氟甲磺酸铒(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Er
分子量:
614.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: erbium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一种耐水路易斯酸,用于硅烯醇醚与醛的羟醛反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)