Merck
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
new
94%
别名:
BRD9876
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC10H5(CN)2
CAS号:
分子量:
234.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
94%
形狀
powder, crystals or chunks
雜質
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
mp
185-189 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
應用
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)