Merck
423645
Sigma-Aldrich
氰化铜(I)-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$730.00
$730.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$730.00
About This Item
线性分子式:
CuC15N
分子量:
90.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$730.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
表单
solid
mp
454 °C (lit.)
密度
2.920 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
InChI key
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Liver,spleen,Bone marrow
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)