Merck
422592
Sigma-Aldrich
四溴镍酸二锂(II) 溶液
0.5 M in THF
别名:
二锂四溴镍酸盐(II), 锂四溴镍酸盐(II) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li2NiBr4
CAS号:
分子量:
392.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI 密鑰
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)