Merck
422371
Sigma-Aldrich
氯化钒 (II)
85%
别名:
二氯钒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$121.00
5 G
$421.00
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$121.00
5 G
$421.00
About This Item
线性分子式:
VCl2
CAS号:
分子量:
121.85
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
85%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
密度
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)