Merck
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-乙酰基-4-苄基-2-噁唑烷酮
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$153.00
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$153.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO3
分子量:
219.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$153.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
mp
104-106 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
應用
用于不对称合成的多功能手性助剂。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)