Merck
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-4-异丙基-2-噁唑烷酮
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$52.40
5 G
$201.00
$52.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$52.40
5 G
$201.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO2
CAS号:
分子量:
129.16
Beilstein:
3588198
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$52.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
光学纯度
ee: 98% (GLC)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChI key
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用作二铑络合物中的手性配体[1],以及羟醛加成反应中的手性辅助剂。[2]用于不对称合成的多功能手性助剂。最新综述,请参阅 Alrichimica Acta[3]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)