Merck
415871
Sigma-Aldrich
乙氧基化三羟甲基丙烷 (1 EO/OH) 甲醚二丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCO2CH2CH2OCH2)2C(C2H5)CH2OCH2CH2OCH3
分子量:
388.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
包含
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(COCCOC)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C19H32O8/c1-5-17(20)26-12-10-24-15-19(7-3,14-23-9-8-22-4)16-25-11-13-27-18(21)6-2/h5-6H,1-2,7-16H2,3-4H3
InChI key
SBOXDRICSJHEBA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)