415472
1 of 10
Sigma-Aldrich
533238
邻氯苯甲醛肟
C102202
环己酮肟
H18607
2′-羟基苯乙酮
S429139
BUTYRALDOXIME
860417
水杨酰胺
647659
苯乙酮肟
709794
N-羟基-2-甲基苯甲脒
PH008855
(2E)-5-methoxy-1H-indene-1,2(3H)-dione 2-oxime
A10507
丙酮肟
C80857
反式肉桂酸
100
96%
152-154 °C (lit.)
oxime
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?