412252
别名:
(Carboxymethyl)triphenylphosphonium bromide ethyl ester, NSC 60450
412252-100G
$103.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
C5106
乙氧甲酰基亚甲基三苯基膦
157929
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦
419206
苄基(三苯基膦)乙酸酯
349720
(3-羧丙基)三苯基溴化膦
349852
[3-(乙氧羰基)丙基]三苯基溴化膦
T84603
三苯基氧膦
377708
乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦
130079
甲基三苯基溴化膦
280933
(三苯基膦)乙醛
139300
4-硝基肉桂酸乙酯,主要为反式
100
98%
reaction type: C-C Bond Formation
145-150 °C (dec.) (lit.)
esterphosphine
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
C-C Bond Forming Reagents
Chemical Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
A36603
烯丙基三苯基溴化膦
C0636
十六烷基二甲基乙基溴化铵
389471
乙基三苯基碘化膦