Merck
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六氟代-2-氘代丙醇
98 atom % D
别名:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$164.00
$164.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$164.00
About This Item
线性分子式:
(CF3)2CHOD
CAS号:
分子量:
169.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$164.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
沸点
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
一般描述
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇-OD(HFIP-OD) 是1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇的氘代形式。它可用作有机化学和生物化学中研究小分子的NMR溶剂。[1]
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.