Merck
411086
Sigma-Aldrich
1′,3′-二氢螺[环己烷-1,2′-[2H]咪唑并[4,5-b]吡啶]
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N3
CAS号:
分子量:
189.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
216-220 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCC2(CC1)Nc3cccnc3N2
InChI
1S/C11H15N3/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12-10(9)14-11/h4-5,8,13H,1-3,6-7H2,(H,12,14)
InChI key
OUKQLJBANRHVIM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]is a heterocyclic building block.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)