Merck
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-五氟丙烷
99%
别名:
HFC-245ca
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FCH2CF2CHF2
CAS号:
分子量:
134.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142100
PubChem化学物质编号:
产品411078监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
蒸汽压
40.81 psi ( 55 °C)
方案
99%
折射率
n20/D 1.567 (lit.)
沸点
25-26 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
InChI key
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
调节阀
产品编号
说明
价格
软管倒钩
产品编号
说明
价格
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
50.0 °F - closed cup
闪点(°C)
10 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)