Merck
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-三甲基-2-戊烯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1732093
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
InChI 密鑰
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)