Key Documents
404942
Sigma-Aldrich
甲酸铜(II) 水合物
97%
别名:
甲酸 铜(II) 盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HCO2)2Cu · xH2O
分子量:
153.58 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97%
形狀
powder
SMILES 字串
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)