Merck
403644
Sigma-Aldrich
N-(5-氯-2-吡啶基)双(三氟甲烷磺酰亚胺)
96%
别名:
2-[N,N-双(三氟甲基磺酰)氨基]-5-氯吡啶, N,N-双(三氟甲基磺酰)-5-氯-2-吡啶胺, Comins 试剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$43.70
5 G
$193.00
$43.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$43.70
5 G
$193.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3ClF6N2O4S2
分子量:
392.68
Beilstein:
5833971
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$43.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
45-47 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
InChI key
TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物用于:
Suzuki-Miyaura 交叉偶联
烟碱乙酰胆碱受体选择性配体的合成
钯催化羰基化反应的对映选择性去对称化
高亲和力烟酸受体 GPR109A 激动剂的合成
杂芳烃的制备
用于由对应的酮烯醇化物或二烯醇化物生成高产率的三氟甲磺酸乙烯酯。[1][2][3]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, 4, 588-588 (2000)
Tetrahedron Letters, 33, 6299-6299 (1992)
Tetrahedron Letters, 44, 9185-9185 (2003)
Ian Paterson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(10), 2692-2695 (2014-02-01)
Leiodermatolide is an antimitotic macrolide isolated from the marine sponge Leiodermatium sp. whose potentially novel tubulin-targeting mechanism of action makes it an exciting lead for anticancer drug discovery. In pursuit of a sustainable supply, we report a highly stereocontrolled total