N
-(5-氯-2-吡啶基)双(三氟甲烷磺酰亚胺)
别名:
2-[
N,N
-双(三氟甲基磺酰)氨基]-5-氯吡啶,
N,N
-双(三氟甲基磺酰)-5-氯-2-吡啶胺, Comins 试剂
经验公式(希尔记法):
C
7
H
3
ClF
6
N
2
O
4
S
2
CAS号:
145100-51-2
分子量:
392.68
Products
产品分类
building blocks (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
官能团
马库什类别
马库什群组
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
403644
N
-(5-氯-2-吡啶基)双(三氟甲烷磺酰亚胺),
96%