Merck
402680
Sigma-Aldrich
碳化铬
−325 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr3C2
CAS号:
分子量:
180.01
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
粒径
−325 mesh
密度
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
InChI key
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)