Merck
400327
Sigma-Aldrich
异丙醇锂 溶液
2.0 M in THF
别名:
2-丙醇锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOLi
CAS号:
分子量:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
core: lithium
濃度
2.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)