Merck
348937
Sigma-Aldrich
异丙醇锂
95%
别名:
2-丙醇锂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOLi
CAS号:
分子量:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
95%
形狀
powder and chunks
反應適用性
core: lithium
SMILES 字串
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications