Merck
400246
Sigma-Aldrich
乙醇锂 溶液
1.0 M in ethanol
别名:
Lithium ethanolate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$220.00
$220.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$220.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OLi
CAS号:
分子量:
52.00
Beilstein:
3909950
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$220.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
反应适用性
core: lithium
浓度
1.0 M in ethanol
密度
0.821 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
48.2 °F - closed cup
闪点(°C)
9 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)