密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3