Merck
391905
Sigma-Aldrich
二甲基丙二酰氯
98%
别名:
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3C)2C(COCl)2
CAS号:
分子量:
169.01
Beilstein:
774374
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
InChI 密鑰
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter