Merck
391875
Sigma-Aldrich
(二甲氨基亚甲基)二甲基氯化铵
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH=N(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
136.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
130-139 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].[H]\C(N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H13N2.ClH/c1-6(2)5-7(3)4;/h5H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BPBLGCSAYMJJJW-UHFFFAOYSA-M
一般描述
(二甲氨基亚甲基)二甲基氯化铵是脒衍生物。
应用
(二甲氨基亚甲基)二甲基氯化铵(N,N,N',N'-四甲基甲酰胺氯化物)可用于以下合成过程:
  • 氨基亚甲基乙内酰脲[1]
  • 硫海因类[1]
  • 2, 2 ′ - o -苯基双(1,3-二甲基胍)[2]
  • N , N -二甲基甲酰胺二- 叔丁基缩醛[3]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 5-chloromethylene hydantoins and thiohydantoins.
Cernak T A and Gleason J L.
Heterocycles, 71(1), 117-134 (2007)
Robert HD
Carboxylic Ortho Acid Derivatives: Preparation and Synthetic Applications (Academic press), 14, 423-423 null
2, 2'-o-Phenylenebis (1,3-dimethylguanidine).
Kawahata M, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(8), 3301-3302 (2006)