Merck
390267
Sigma-Aldrich
S-苯基硫代苯基砜
99%
别名:
S-苯基硫代苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$238.00
5 G
$816.00
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$238.00
5 G
$816.00
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2SC6H5
CAS号:
分子量:
250.34
Beilstein:
1530592
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
mp
36-53 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES 字串
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChI 密鑰
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)