Merck
390011
Sigma-Aldrich
六氟镍(IV)酸钾
99%
别名:
六氟镍酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2NiF6
CAS号:
分子量:
250.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
方案
99%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES字符串
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
强效氧化兼氟化剂 NiF4 和 NiF3 的前体。[1]
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)