化驗
96%
形狀
solid
mp
132-137 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C#N
InChI
1S/C10H8N4/c11-6-8-7-13-14(10(8)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7H,12H2
InChI 密鑰
MAKQREKUUHPPIS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3