Merck
178314
Sigma-Aldrich
N-氨基邻苯二甲酰亚胺
technical grade, 90%
别名:
氨基邻苯二甲胺,不对称
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$249.00
25 G
$851.00
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$249.00
25 G
$851.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O2
CAS号:
分子量:
162.15
Beilstein:
383756
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
90%
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder
mp
200-202 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES 字串
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
InChI 密鑰
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于手性 N-烯酰基磺内酰胺的氮杂环丙烷反应。[1]
其他說明
残留物为邻苯二甲酰肼
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)