Merck
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-三溴甲基三甲基苯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$241.00
$241.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$241.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6(CH2Br)3
CAS号:
分子量:
398.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$241.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
mp
187-189 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)