Merck
387991
Sigma-Aldrich
聚(氯乙烯-co-乙酸乙烯酯-co-马来酸)
average Mn ~22,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(Cl)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH(CO2H)CH(CO2H)]Z
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
分子量
average Mn ~22,000
固有粘度
0.50(lit.)
酸值
10 mg KOH/g
转变温度
Tg 74 °C
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)