Merck
478032
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-异亚丙基二苯氧基)双(邻苯二甲酸酐)
97%
别名:
4,4′-(4,4′-异丙二烯二苯氧基)二邻苯二甲酸二酐, 4,4′-(4,4′-异丙二烯二苯氧基)双邻苯二甲酸二酐, 4,4′-[4,4′-异丙二烯二(p -亚苯氧基)]双(邻苯二甲酸酐), 4,4′-双酚A二邻苯二甲酸酐, 双酚A二酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H20O8
CAS号:
分子量:
520.49
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
mp
184-187 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2)cc1)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)OC(=O)c6c5)cc4
InChI
1S/C31H20O8/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33/h3-16H,1-2H3
InChI key
MQAHXEQUBNDFGI-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 含磷聚酰亚胺纤维及其热性能:本研究提出以4,4′-(4,4′-异丙基二苯氧基)双(邻苯二酸酐)为原料合成含磷聚酰亚胺,以提高热性能。这项研究可能与高温应用中的材料科学相关(Serbezeanu et al., 2016)。
  • 热稳定性和化学稳定性: 该研究讨论了使用4,4 ' -(4,4 ' -异丙基-二苯氧基)双(邻苯二酸酐)合成高性能聚酰亚胺的方法,突出了其优异的耐热性和耐化学性,适用于恶劣环境下使用的材料(Othman et al., 2018)。
  • 聚醚酰亚胺的合成及比较研究:本研究考察了4,4 ' -异丙基二苯氧基双(邻苯二酸酐)的不同亚型,以开发具有不同性能的聚醚酰亚胺,可用于特定工业应用的定制材料(Jiang et al., 2021)。
  • 高溶性和热稳定性共聚物:本文报道了4,4 ' -(4,4 ' -异丙基二苯氧基)双(邻苯酐)的共聚物改性,旨在提高溶解度和热稳定性,对电子和航空航天应用具有重要意义(Yao et al., 2015)。
  • 结构提升的高性能特性:讨论从4,4 ' -(4,4 ' -异丙基二苯氧基)双(邻苯二酸酐)合成聚酰亚胺和共聚物的方法,该方法具有增强的结构性能,可用于先进技术应用的高性能聚合物(Sava et al., 2018)。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)