Merck
381411
Sigma-Aldrich
十二羰基三铁
greener alternative
contains 1-10% methyl alcohol
别名:
三铁十二羰基, 十二羰基三铁
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$117.00
25 G
$403.00
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$117.00
25 G
$403.00
About This Item
线性分子式:
Fe3(CO)12
CAS号:
分子量:
503.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$117.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
包含
1-10% methyl alcohol
质量水平
反应适用性
core: iron
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
环保替代产品分类
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
InChI key
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。 点击此处了解更多信息。
应用
将硫从取代的噻吩复合物中消除,形成 ferroles。[1]Fe3(CO)12 与碲-氮杂环化合物(例如苯并异碲氮杂茂 (benzoisotellurazole))的反应为进入有机金属化学新领域带来希望。[2]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Iranpoor, N.; Mottaghinejad, E.
Journal of Organometallic Chemistry, 423, 399-399 (1992)
Weissensteiner,W.; Gutierrez, A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5822-5822 (1985)
Badyal, K. et al.
Organometallics, 16, 3194-3194 (1997)
Organometallics, 10, 1002-1002 (1991)
Alper, H.; Gopal, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 821-821 (1980)