Merck
377341
Sigma-Aldrich
偏钨酸钠 水合物
powder
别名:
聚钨酸钠 水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$510.00
$510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$510.00
About This Item
线性分子式:
3Na2WO4 · 9WO3 · xH2O
分子量:
2968.00 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
组成
W, 70%
反应适用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.H2O.39O.12W/h;;;;;;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
InChI key
YVQUUPJGDSQKML-UHFFFAOYSA-N
应用
一水合偏钨酸钠 (NaW12O39 XH2O) 可用作制备以下物质的前体:
  • 用于甲醇氧化的电催化反应的氧化钨 (WO3 x H2O) 纳米板。[1]
  • 用于染料敏化太阳能电池 (DSSC) 的碳化钨 (WC) 基对电极 。[2]
适用于浮沉分析
象形图
Exclamation markCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Characterizations of tungsten carbide as a non-Pt counter electrode in dye-sensitized solar cells
Ko A-Ra, et al.
Materials Letters, 65(14), 2220-2223 (2011)
Improved Electrocatalytic Activity of Size-Controlled Single-Crystalline Tungsten Oxide Nanoplates under Visible-Light Illumination
Moon J-S, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 6656-6663 (2013)