文件
1.00582
Supelco
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
别名:
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
CAS号:
分子量:
2880.05 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
215-682-7
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMPLURA®
形狀
solid
效力
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH值
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
溶解度
water: soluble at 20 °C
體積密度
960 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Pb: ≤0.005%
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1