Merck
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-三苯基-1,2-乙二醇 2-乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
CAS号:
分子量:
332.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
mp
237-240 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
InChI 密鑰
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)