Merck
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
别名:
2-Iodobenzo[b]thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5IS
CAS号:
分子量:
260.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
58-63 °C
官能团
iodo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI key
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)