Merck
375799
Sigma-Aldrich
L-丝氨酰胺 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
CAS号:
分子量:
140.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
185-188 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)